Tisk…
4-Acryloylmorpholine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
439250500 439252500
ACRO439250500EA 1200 CZK
ACRO439250500 ACRO439252500
4-Acryloylmorpholine 97%
4-Acryloylmorpholine
Vzorec: C₇H₁₁NO₂
MW: 141.17 g/mol
Bod varu: 158 °C (50 mmHg)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1.122 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00047413
CAS číslo: 5117-12-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.50 %
GC ≥96.0 %