Tisk…
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate
439210010 439210050
ACRO439210010EA 1680 CZK
ACRO439210010 ACRO439210050
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 97%
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester
Vzorec: C₁₀H₂₀NO₇P
MW: 297,24 g/mol
Bod tání: 69,7…71.6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02178893
CAS číslo: 89524-98-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %