Tisk…
(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
439540010 439540050
ACRO439540010EA 3120 CZK
ACRO439540010 ACRO439540050
(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine 95%
(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine
Vzorec: C₁₀H₁₉N
Bod varu: 90 °C (18 mmHg)
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192238
CAS číslo: 69460-11-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation -38.0° to -44.0° (20°C, 589 nm) (Neat)