Tisk…

4-Bromophenethyl bromide 96%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 1-Bromo-4-(2-bromoethyl)benzene

439530010 439530100
ACRO439530010EA 1460 CZK
ACRO439530010 ACRO439530100
4-Bromophenethyl bromide 96%
4-Bromophenethyl bromide
Vzorec: C₈H₈Br₂
MW: 263.96
Bod varu: 97…98.5 °C (1 mmHg)
Hustota: 1.73 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045052
CAS číslo: 1746-28-7
UN: 3082
ADR: 9 III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR