Tisk…
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
439520050 439520250 439521000
ACRO439520050EA 1990 CZK
ACRO439520050 ACRO439520250 ACRO439521000
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride 90%
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride
Vzorec: C₅H₁₀Cl₂N₂
Bod tání: 112…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09039290
CAS číslo: 37091-73-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88.0 %
Elemental Analysis 14.58 to 18.56 % (N)