Tisk…
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0) 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
439150010 439150050
ACRO439150010EA 2120 CZK
ACRO439150010 ACRO439150050
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0) 96%
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Vzorec: C₄₂H₄₄O₁₀Pd
MW: 815.224 g/mol
Bod tání: 170…178 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07369799
CAS číslo: 811862-77-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥95.0 %