Tisk…
Eriochrome Black T ACS indicator grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naftylazo)-7-nitro-1-naftalensulfonát sodný
439140010 439142500
ACRO439140010EA 6810 CZK
ACRO439140010 ACRO439142500
Eriochrome Black T ACS indicator grade
Eriochrome Black T
Vzorec: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
MW: 461.39
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003935
CAS číslo: 1787-61-7
Merck Index: 13,03702
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown to brown-black Powder
Infrared spectrum Conforms
Suitability (as complexom. indicator) Passes test
Clarity of solution (0.1% water) Pases test