Tisk…
Ethynylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
439121000 439128000
439121000.EA 1880 CZK
439121000. 439128000.
Ethynylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Ethynylmagnesium bromide
Vzorec: C₂HBrMg
Hustota: 0,94 g/cm³
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075342
CAS číslo: 4301-14-8
UN: 3399
ADR: 4.3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow to grey to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M