Tisk…
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: N-α-Fmoc-o-t-butyl-L-Tyrosine, N-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine, Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine, O-tert-Butyl-Nalpha-Fmoc-L-tyrosine, Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-tert-butyl-L-tyrosine, Fmoc-Tyr(tBu)-OH
439090250 439090100
ACRO439090250EA 2320 CZK
ACRO439090250 ACRO439090100
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine 98%
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine
Vzorec: C₂₈H₂₉NO₅
MW: 459.54 g/mol
Bod tání: 150…156 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00037129
CAS číslo: 71989-38-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -27° to -31° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)