Tisk…
Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
439070010 439070050 439070250
ACRO439070010EA 0 CZK
ACRO439070010 ACRO439070050 439070250.
Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate ≥98%
Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Vzorec: C₅H₁₂ClF₆N₂P
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01862891
CAS číslo: 94790-35-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100°C to 106°C
HPLC ≥97.5 %