Tisk…
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid sodium salt 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
439030250 439031000 439035000
ACRO439030250EA 2280 CZK
ACRO439030250 ACRO439031000 ACRO439035000
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid sodium salt 99%
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid sodium salt
Vzorec: C₆H₁₄NNaO₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067425
CAS číslo: 66992-27-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 5.85 to 6.04 % (N)
Titration with HCl 98.5 to 101.5 %