Cyclopropanesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Cyclopropanesulphonylchloride
439020010
439020050
ACRO439020010EA
10630
CZK
ACRO439020010
ACRO439020050
Cyclopropanesulphonyl chloride 97%
Cyclopropanesulphonyl chloride
Vzorec:
C₃H₅ClO₂S Bod varu: 60 °C (2Torr) Hustota: 1,38 g/cm³ Bod vzplanutí: 96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631933 CAS číslo: 139631-62-2 UN: 3265 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |