Tisk…
2,3-Diphenylmaleic anhydride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Diphenylfuran-2,5-dione
439010010 439010050 439010250
ACRO439010010EA 1760 CZK
ACRO439010010 ACRO439010050 ACRO439010250
2,3-Diphenylmaleic anhydride 98%
2,3-Diphenylmaleic anhydride
Vzorec: C₁₆H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005521
CAS číslo: 4808-48-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 162 °C
GC ≥97.5 %