Tisk…

5-Iodo-2-methoxypyridine 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

438930010 438930050
ACRO438930010EA 4200 CZK
ACRO438930010 ACRO438930050
5-Iodo-2-methoxypyridine 97%
5-Iodo-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆INO
MW: 235.03 g/mol
Bod varu: 106…108 °C (30Torr)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781180
CAS číslo: 13472-61-2

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR