Tisk…
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: p-hydroxymethylbenzyl chloride, (4-(Chloromethyl)phenyl)methanol, 4-(hydroxymethyl)benzyl chloride, Benzenemethanol,4-(chloromethyl)-
438920010 438920050
ACRO438920010EA 1670 CZK
ACRO438920010 ACRO438920050
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol 97%
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉ClO
MW: 156,609 g/mol
Bod tání: 58…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427011
CAS číslo: 16473-35-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥96.0 %