Tisk…

1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane 95%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: N-phenyl-1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonane-4-carboxamide, 1,4-diaza-bicyclo[3.2.2]nonane, 1,4-Diazobicylco[3.2.2]nonane

438900010 438900050
ACRO438900010EA 8170 CZK
ACRO438900010 ACRO438900050
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane 95%
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane
Vzorec: C₇H₁₄N₂
MW: 126,2 g/mol
Bod varu: 77…79 °C (6Torr)
Bod tání: 58…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14581694
CAS číslo: 283-38-5
UN: 3259
ADR: 8,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Colorless to brown Liquid or waxy solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR