Tisk…
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
438890010 438890050
ACRO438890010EA 6510 CZK
ACRO438890010 ACRO438890050
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06212875
CAS číslo: 144900-57-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %