(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
438861000
438868000
438861000.EA
3900
CZK
438861000.
438868000.
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide
Vzorec:
C₄H₇BrMgO₂ Bod varu: 65…67 °C (760 mmHg) Hustota: 0,94 g/cm³ Bod vzplanutí: –17 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01321271 CAS číslo: 180675-22-3 UN: 2924 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Grignard | 0.40 to 0.60 M |