Tisk…
2-Amino-2-thiazoline 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
438851000 438850050
ACRO438851000EA 2190 CZK
ACRO438851000 ACRO438850050
2-Amino-2-thiazoline 97%
2-Amino-2-thiazoline
Vzorec: C₃H₆N₂S
Bod varu: 221,8 °C (760 mmHg)
Bod tání: 77…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005313
CAS číslo: 1779-81-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 83 °C
HPLC ≥96.0 %