Tisk…
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide) 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
438840100 438840500 438842500
ACRO438840100EA 5230 CZK
ACRO438840100 ACRO438840500 ACRO438842500
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide) 97%
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide)
Vzorec: C₈H₁₇N₃
Bod varu: 66…68 °C (1 mmHg)
Bod tání: 114 - 115 °C
Hustota: 0,885 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00044916
CAS číslo: 1892-57-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %