Tisk…
2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride 0.5 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Magnesium, chloro(2-methyl-2-phenylpropyl)-, Neophyl Magnesium Chloride
438751000 438758000
438751000.EA 2670 CZK
438751000. 438758000.
2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride 0.5 M in diethyl ether, AcroSeal®
2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride
Vzorec: C₁₀H₁₃ClMg
MW: 192,97 g/mol
Hustota: 0,76 g/cm³
Bod vzplanutí: –28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075586
CAS číslo: 35293-35-7
UN: 2924
ADR: 3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow to grey Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 0.40 to 0.60 M