Tisk…
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane 97% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (3-Bromopropoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
Stabilization: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
438690050 438690250
ACRO438690050EA 3720 CZK
ACRO438690050 ACRO438690250
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane 97% stabilised
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Vzorec: C₉H₂₁BrOSi
MW: 253.26 g/mol
Bod varu: 182 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.093 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216589
CAS číslo: 89031-84-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %