Tisk…
FMOC isothiocyanate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 9-Fluorenylmethoxycarbonyl isothiocyanate, 9H-fluoren-9-ylmethyl N-(sulphanylidenemethylidene)carbamate, 9-fluorenylmethoxycarbonylisothiocyanate, Fmoc-Isothiocyanate
438660010 438660050
ACRO438660010EA 4340 CZK
ACRO438660010 ACRO438660050
FMOC isothiocyanate 97%
FMOC isothiocyanate
Vzorec: C₁₆H₁₁NO₂S
Bod tání: 44…45 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01861169
CAS číslo: 199915-38-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 4.8 to 5.2 % (N)