N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-Hydroxy sulphosuccinimide sodium salt, Hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulphonic acid sodium salt, N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt, Sulfo NHS, Sulpho-N-Hydroxysuccinimide
438650010
438650050
ACRO438650010EA
9310
CZK
ACRO438650010
ACRO438650050
N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt 95%
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt)
Vzorec:
C₄H₄NNaO₆S MW: 217.13 g/mol Bod tání: 250 °C (rozkl.) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00043100 CAS číslo: 106627-54-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Sodium (Na) | 9.95 to 11.22 % |
Elemental Analysis | ≥6.06 to ≤6.84 % Nitrogen |