Tisk…
3-Ethynylthiophene 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
438580010 438580050
ACRO438580010EA 2460 CZK
ACRO438580010 ACRO438580050
3-Ethynylthiophene 96%
3-Ethynylthiophene
Vzorec: C₆H₄S
Bod varu: 152…154 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,098 g/cm³
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039973
CAS číslo: 67237-53-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %