Tisk…
Dusičnan strontnatý 98%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
438520010 438520050
ACRO438520010EA 2640 CZK
ACRO438520010 ACRO438520050
Dusičnan strontnatý 98%, extra pure
Dusičnan strontnatý
Vzorec: Sr(NO₃)₂
Bod varu: 645 °C (1013 hPa)
Bod tání: 570 °C
Hustota: 2,113 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011248
CAS číslo: 10042-76-9
UN: 1507
ADR: 5.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %
pH 5 to 7 (5 % at 20°C)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm