N-Boc-pyrrole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1H-pyrrole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, N-(tert-butyloxycarbonyl)pyrrole, tert-Butyl 1-pyrrolecarboxylate
438510250
438511000
ACRO438510250EA
2700
CZK
ACRO438510250
ACRO438511000
N-Boc-pyrrole 98%
N-Boc-pyrrole
Vzorec:
C₉H₁₃NO₂ Bod varu: 97 °C (2,3Torr) Hustota: 1 g/cm³ Bod vzplanutí: 75 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00209559 CAS číslo: 5176-27-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |