Tisk…
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
438490010 438490050
ACRO438490010EA 5630 CZK
ACRO438490010 ACRO438490050
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
Bod tání: 98…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04035684
CAS číslo: 58347-49-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Solid (May have a pink hue)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥94.0 %