Tisk…
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
438460010 438460050
ACRO438460010EA 4560 CZK
ACRO438460010 ACRO438460050
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate 97%
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
Vzorec: C₉H₁₆INO₄
Bod tání: 49…52 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00216579
CAS číslo: 93267-04-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -3.0° to -5.0° (20 °C, 589 nm) (c=2 in methanol)