Tisk…

2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 2-Chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-Chloropyrimidine-5-carbaldehyde

438450010 438450050
ACRO438450010EA 6660 CZK
ACRO438450010 ACRO438450050
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 97%
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde
Vzorec: C₅H₃ClN₂O
Bod tání: 113…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10696891
CAS číslo: 933702-55-7

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR