Tisk…
3-Methyl-3-penten-2-one 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
438440100 438440500
ACRO438440100EA 2240 CZK
ACRO438440100 ACRO438440500
3-Methyl-3-penten-2-one 98%
3-Methyl-3-penten-2-one
Vzorec: C₆H₁₀O
Bod varu: 136…139 °C
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,875 g/cm³
Bod vzplanutí: 34 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151839
CAS číslo: 565-62-8
UN: 1992
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %