Tisk…
4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
438430050 438430250
ACRO438430050EA 2960 CZK
ACRO438430050 ACRO438430250
4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol 95%
4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol
Vzorec: C₅H₇F₅O
MW: 178,1 g/mol
Bod varu: 134…135 °C
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153224
CAS číslo: 148043-73-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %