Tisk…
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
438410010 438410050
ACRO438410010EA 2280 CZK
ACRO438410010 ACRO438410050
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride 97%
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₉ClO₂S
Bod varu: 77…78 °C (11Torr)
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369800
CAS číslo: 35432-36-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %