Tisk…

Methyl benzenesulphinate 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

438610050 438610250
ACRO438610050EA 3570 CZK
ACRO438610050 ACRO438610250
Methyl benzenesulphinate 98%
Methyl benzenesulphinate
Vzorec: C₇H₈O₂S
MW: 156,21 g/mol
Bod varu: 110…112 °C (16Torr)
Hustota: 1,194 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00674051
CAS číslo: 670-98-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR