Tisk…
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
438250010 438250050
ACRO438250010EA 2530 CZK
ACRO438250010 ACRO438250050
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile 97%
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Vzorec: C₁₀H₁₁N
Bod varu: 54…56 °C (1 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00099614
CAS číslo: 1195-98-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %