Tisk…
1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
438240010 438240050
ACRO438240010EA 3900 CZK
ACRO438240010 ACRO438240050
1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine 97%
1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₂₁ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08443993
CAS číslo: 208167-83-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 68 °C
GC ≥96.0 %