Tisk…
Methyl tridecanoate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
438200010 438200050 438200100
ACRO438200010EA 1690 CZK
ACRO438200010 ACRO438200050 ACRO438200100
Methyl tridecanoate 97%
Methyl tridecanoate
Vzorec: C₁₄H₂₈O₂
Bod varu: 130…132 °C (4Torr)
Bod tání: 7 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008977
CAS číslo: 1731-88-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %