Tisk…
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
438190050 438190250
ACRO438190050EA 1980 CZK
ACRO438190050 ACRO438190250
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate 95%
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Bod tání: 41…42,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673014
CAS číslo: 148547-19-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥94.0 %