Tisk…
5-Acetyl-2-methoxypyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
438170010 438170050
ACRO438170010EA 2070 CZK
ACRO438170010 ACRO438170050
5-Acetyl-2-methoxypyridine 97%
5-Acetyl-2-methoxypyridine
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod tání: 53…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664350
CAS číslo: 213193-32-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52.0 to 57.0 °C
Water ≤3.00 %
GC ≥96.0 %