Tisk…
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (3-(Dimethylamino)phenyl)methanol, m-(Dimethylamino)benzyl alcohol, Benzenemethanol,3-(dimethylamino)-, Benzyl alcohol, m-(dimethylamino)-
438160010 438160050
ACRO438160010EA 1860 CZK
ACRO438160010 ACRO438160050
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₃NO
MW: 151.209 g/mol
Bod varu: 109…110 °C (.1Torr)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017342
CAS číslo: 23501-93-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %