Tisk…
Methyl picolinate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
438140050 438140250 438141000
ACRO438140050EA 1330 CZK
ACRO438140050 ACRO438140250 ACRO438141000
Methyl picolinate 98%
Methyl picolinate
Vzorec: C₇H₇NO₂
Bod varu: 95 °C (1hPa)
Bod tání: 14…16 °C
Hustota: 1,137 g/cm³
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038038
CAS číslo: 2459-07-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %