Tisk…
1-Boc-piperidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl Piperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine, Piperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-butyl piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-piperidine
438080050 438080250
ACRO438080050EA 1490 CZK
ACRO438080050 ACRO438080250
1-Boc-piperidine 97%
1-Boc-piperidine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₂
Bod varu: 58 °C (,3mbar)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093935
CAS číslo: 75844-69-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %