Tisk…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
438040010 438040050
ACRO438040010EA 3900 CZK
ACRO438040010 ACRO438040050
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₂BrF₃N₂
MW: 214,97 g/mol
Bod tání: 112…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04969230
CAS číslo: 19968-17-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %