Tisk…
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
438030010 438030050
ACRO438030010EA 4750 CZK
ACRO438030010 ACRO438030050
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan 97%
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03617969
CAS číslo: 42933-43-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
GC ≥96.0 %