Tisk…
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate, 1-Oxa-6-azaspiro[2.5]octane, N-BOC protected
437980010 437980050
ACRO437980010EA 4750 CZK
ACRO437980010 ACRO437980050
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 97%
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,28 g/mol
Bod tání: 58…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779385
CAS číslo: 147804-30-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥96.0 %