Tisk…
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-2-methyl-1,3-benzoxazole, 2-Methylbenzo[d]oxazol-5-amine
437920010 437920050
ACRO437920010EA 3900 CZK
ACRO437920010 ACRO437920050
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amine 97%
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Vzorec: C₈H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00628970
CAS číslo: 72745-76-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
HPLC ≥96.0 %