Tisk…
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-5-chloro-2-pyridinamine, 3-Bromo-5-chloro-2-pyridylamine, 3-Bromo-5-chloropyridin-2-amine
437910010 437910050
ACRO437910010EA 1690 CZK
ACRO437910010 ACRO437910050
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 97%
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
Vzorec: C₅H₄BrClN₂
Bod tání: 82…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00955627
CAS číslo: 26163-03-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥96.0 %