Tisk…
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
437880010 437880050
ACRO437880010EA 3190 CZK
ACRO437880010 ACRO437880050
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
Bod varu: 108…115 °C (5 mmHg)
Hustota: 1,02 g/cm³
Bod vzplanutí: 140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082766
CAS číslo: 114715-38-7
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +1° to +3° (20°C, 589 nm) (neat)