Tisk…
1-Benzyloxy-3-bromobenzene 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Benzyloxybromobenzene, 1-(Benzyloxy)-3-bromobenzene
437790100 437790500
ACRO437790100EA 1950 CZK
ACRO437790100 ACRO437790500
1-Benzyloxy-3-bromobenzene 96%
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Vzorec: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263.13
Bod tání: 60…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155065
CAS číslo: 53087-13-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥95.0 %