Tisk…
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
437750010 437752500
ACRO437750010EA 6590 CZK
ACRO437750010 ACRO437752500
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde 97%
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₂
MW: 135.12 g/mol
Bod tání: 123.3…124.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010103
CAS číslo: 5431-44-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
GC ≥96.0 %